Learn More
VACUUBRAND™ Absolutdruck-Vakuumcontroller
Beschreibung
Includes
Messanzeige, Installationsstab, Bedienungsanleitung
Die Displays kombinieren digitale Anzeigen für Präzision und analoge Anzeigen für Trendanalysen.
- Vom Anwender wählbare Einheiten: torr, mbar oder Hektopascal (hPa)
- Alle Modelle können kalibriert werden für ISO 9000/GLP-Konformität
- Mit kapazitiven Messumformern für gasunabhängige Messungen
- Messumformer bestehen aus Aluminiumoxidkeramik mit hervorragender Korrosionsbeständigkeit und hervorragender Langzeitstabilität
- DVR2 wird mit der mitgelieferten 9V-Lithiumbatterie betrieben, verfügt über einen einstellbaren Sleep-Timer und eignet sich für Zentralstaubsaugeranlagen, Membranvakuumpumpen und Absauggeräte.
- Abmessungen des DVR2: 2,5L x 4,5B x 4,5H in. (6,5 x 11,5 x 11,5 cm)
- Das Gerät DCP3000 + VSK3000 wird an eine Standard-115-V-Steckdose angeschlossen, misst bis auf 0,1 Torr/mbar/hPa genau und verfügt über einen RS-232-Ausgang.
Bestellinformation
Die DCP3000-Einheiten können mit zusätzlichen Messköpfen ausgestattet werden, um mehrere Anwendungen zu überwachen oder die Genauigkeit über die gesamte Atmosphäre bis in den Bereich von 10-3 zu erhöhen. Fragen Sie Ihren Fisher Scientific™ Vertreter für Bestellinformationen.
Warranty
Ein Jahr
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE.NRTL |
| Abmessungen (L x B x H) | 5,4 x 4,8 x 4,5 in. (13,8 x 12,4 x 11,5 cm) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Messung des atmosphärischen Drucks |
| Höhe (angloamerikanisch) | 4.5 Zoll |
| Höhe (metrisch) | 11,5 cm |
| Enthält | Messanzeige, Installationsstab, Bedienungsanleitung |
| Länge (angloamerikanisch) | 5.4 Zoll |
| Länge (metrisch) | 13,8 cm |
| Betriebstemperatur (metrisch) | -10°bis +40 °C |
| Breite (angloamerikanisch) | 4.8 Zoll |
| Mehr anzeigen |