Beschreibung
Includes
Inhalt des Sets:
- Drei Pipetten mit einstellbarem Volumen
- Drei Einlegeboden-/Gestellhalterungen
- Drei gefüllte Boxen mit Spitzen aus Polypropylen
- Lieferbar als Standard-Set, Mikro-Set, Medium-Set und Makro-Set
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zur Verwendung mit | Laboratory |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Produktlinie | Transferpette |
| Typ | Makro-Set |
| Volumen (metrisch) | 100 bis 1000, 500 bis 5000, 1000 bis 10000 μl |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anspruchsvolle Laboranwendungen |
| Enthält | D1000, D5000, D10000 Pipetten mit einstellbarem Volumen, drei Befestigungen für Einlegeböden/Gestelle, drei befüllte Boxen mit Polypropylenspitzen |