Learn More
BRANDTECH™ VITLAB™ Quadratische Flaschen mit Schraubverschlüssen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
500 mL
1000 mL
Verschlussmaterial:
LDPE
Polypropylen
Material:
HDPE
LDPE
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
Beschreibung
- Platzsparendes quadratisches Design sorgt für eine kleinere Stellfläche
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 100 ml (3.38 oz.) |
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 3,38 oz. |
| Farbe | Transparent |
| Material | HDPE |
| Menge | 24/Pk. |
| Sterilität | Non-sterile |
| Closure Included | Yes |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Graduated | No |
| Mehr anzeigen |