Learn More
BrandTech™ Objektträger-Färbekit
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
100 x 87 x 51 mm
Packungsgröße:
5 Stück
Beschreibung
- Inklusive Färbebuchse und Färbegestell
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Twenty-five 76 x 26 mm slides |
| Enthält | One staining jar and one staining rack |
| Abmessungen (L x B x H) | 100 x 87 x 51 mm |