Learn More
BRANDTECH™ VITLAB™ Probenfläschchen mit Schnappverschlüssen
Artikelnummer. 15771996
Click to view available options
Volumen (metrisch):
50 ml
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 15771996
Marke: BRANDTECH™ VITLAB™ 69194
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
VITLAB Probenfläschchen aus Polypropylen mit Schnappverschlüssen
  • Schnappverschlüsse aus Polyethylen niedriger Dichte bieten eine sichere Abdichtung
Spezifikation
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1,1 in.
Farbe Clear
Außendurchmesser (metrisch) 30 mm
Material Polypropylen
Vorgeschlitzt No
Sterilität Non-sterile
Einwegprodukt Reusable
Volumen (metrisch) 50 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Laboranwendungen
Anzahl pro Packung 10/Pk.
Volumen (angloamerikanisch) 1.6 oz.
Verschlussmaterial LDPE
Autoklavierbar Autoklavierbar
Verschlusstyp Schnappverschluss
Höhe (metrisch) 97 mm
Menge 10er-Packung
Typ Storage Vial with Cap
Konservierungsmittel No
Marking Spot No