Learn More
BRAND™ Verteiler für QuikSip™ Flaschenaufsatz-Absaugvorrichtung
Artikelnummer. 10009790 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
QuikSip Flaschenverschluss-Aspirator
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
10009790 QuikSip Flaschenverschluss-Aspirator 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10009790 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 704526
Sparen Sie bis zu 60% bei der Flüssigkeitshandhabung
Verwenden Sie den Aktionscode 28028
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Anfrage für ein Mengenangebot
missing translation for 'validMainframeMsg'
Autoklavierbar und geeignet für das BrandTech™ QuikSip™ Flaschenaufsatz-Absauggerät
  • 8-Kanal
  • Polypropylen
  • Autoklavierbar (121 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp 8-Kanal-Verteiler
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Entfernung von Flüssigkeiten aus Multiwell-Platten
Zur Verwendung mit (Geräte) QuikSip Flaschenverschluss-Aspirator