Learn More
BRAND™ inertGrade™ 96-Well Mikrotiterplatten
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Schwarz, Mit durchsichtigem Boden
Packungsgröße:
40 Stück
Beschreibung
- Die Hydrogeltechnologie optimiert die Oberflächeneigenschaften, um Wechselwirkungen von Zellen oder Proteinen mit dem Polystyrolkunststoff zu unterdrücken.
- Polystyrol-Ausführung
- Steril
- 96 Wells
- Flacher oder runder Boden
- Schwarz, Weiß oder Transparent
- Mit Deckel
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | No Barcode |
| Format | Standard |
| Deckel | Mit Deckel |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Verpackung | Individually wrapped |
| Farbe | Schwarz, Mit durchsichtigem Boden |
| Produkttyp | 96-well microplate |
| Material | Polystyrol |
| Volumen (metrisch) Well | 330 μL |
| Mehr anzeigen |