Learn More
BRAND™ Dispensette™ Flaschen-Spender-Entleerungsröhrchen
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,5, 1, 2, 5, 10 ml
25, 50, 100 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Mit integriertem Ventil
- Individuelle Bereitstellung
- Feine Spitzenform
Spezifikation
Spezifikation
| Kompatible Spitzen | Dünne Spitze |
| Typ | Ersatz-Ablass-Röhrchen |
| Volumen (metrisch) | 0,5, 1, 2, 5, 10 ml |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 0,5, 1, 2, 5, 10 ml, dünne Spitze, Dispensettetrade; Organic |
| Menge | 1/Pckg. |
| Länge (metrisch) | 90 mm |