Learn More
BRAND™ Dispensette™ Flaschen-Spender-Entleerungsröhrchen
Artikelnummer. 10681182 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,5, 1, 2, 5, 10 ml
25, 50, 100 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10681182
Marke: BRAND™ 707935
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zur Verwendung mit Dispensette III™ und organischen Spendern, zum Abfüllen von aggressiven bzw. organischen Lösungsmitteln.
  • Mit integriertem Ventil
  • Individuelle Bereitstellung
  • Feine Spitzenform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kompatible Spitzen Dünne Spitze
Typ Ersatz-Ablass-Röhrchen
Volumen (metrisch) 0,5, 1, 2, 5, 10 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) 0,5, 1, 2, 5, 10 ml, dünne Spitze, Dispensettetrade; Organic
Menge 1/Pckg.
Länge (metrisch) 90 mm