Learn More
VACUUBRAND™ Sammelbehälter und Adapterkit für Vacuubrand BVC Flüssigkeitssaugsysteme
Click to view available options
Typ:
Adapter
Sammelgefäß
Packungsgröße:
2 Liter
4 Liter
Kapazität (metrisch):
2 l
4 l
Beschreibung
- Die BVC Flüssigkeitsansaugsysteme liefern kompakte und leise Lösungen für die Zellkulturarbeit.
- Sie ermöglichen ein flexibles Dekontaminationsprotokoll beim Autoklavieren oder Desinfizieren in der Flasche. Sammelgefäß
- Sammelgefäß: mit 2 und 4 l Fassungsvermögen lieferbar
- Adapter-Kit: zur Anpassung von 2 l-Sammelgefäßen aus Glas an BVC control und professional-Modelle
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Adapter zum Anschluss eines 2 l-Glassammelbehälters an die Modelle BVC Control oder Professional |
| Zur Verwendung mit | BVC Flüssigkeitsansaugsystem |
| Typ | Adapter |