Learn More
BrandTech™ PMP-Messkolben der Klasse B aus Polypropylen mit NS-Stopfen
Diese Messkolben der Klasse B aus Polypropylen mit NS-Stopfen sind eine hervorragende Alternative zu Glaskolben und wurden für enge Toleranzen im Labor entwickelt.
13.73 CHF - 74.04 CHF
Spezifikation
Kalibrierung Kalibriert auf Volumenaufnahme bei 20 °C
Zertifizierung/Konformität Klasse B gemäß DIN EN ISO 1042
Verschlussmaterial Polypropylen
Farbe Durchscheinend
Beschreibung Individuell kalibrierte Ringmarkierung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Standard-Konusverbindung Anzahl pro Packung Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Standard-Konusverbindung Anzahl pro Packung Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10741947
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BrandTech™
676941
1000 ml 24/29 1 310 mm
13.73 CHF
3 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15747257
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BrandTech™
672941
50 ml 12/21 2 150 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15722126
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BrandTech™
674941
250 ml 19/26 2 235 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15772126
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BrandTech™
675941
500 ml 19/26 2 270 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
  • Hochtransparente PP-Konstruktion
  • In einer großen Auswahl an Kapazitäten und Stopfengrößen erhältlich
  • Erfüllt die Toleranzen der Klasse B gemäß DIN EN ISO 1042
  • Gravimetrisch kalibriert auf “Volumenaufnahme” bei 20 °C
  • Kolben können thermische Belastungen bis 60 °C tolerieren, ohne die Grenzwerte dauerhaft zu überschreiten
  • Um Markierungen zu erhalten, wird eine Reinigung mit einer Temperatur von höchstens 60 °C empfohlen
  • Bietet ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien, Aldehyde, Alkohole und Säuren
Spezifikation
Spezifikation
Kalibriert auf Volumenaufnahme bei 20 °C
Polypropylen
Individuell kalibrierte Ringmarkierung
Max. 60 °C
Klasse B gemäß DIN EN ISO 1042
Durchscheinend
PP (Polypropylen)
Nicht autoklavierbar