Learn More
BRAND™ BRANDplates™ pureGrade™ S 96-Well-Mikrotiterplatten
Unbehandelte sterile Mikrotiterplatten für verschiedene Anwendungen
Marke: BRAND™ 781663
Additional Details : Gewicht : 2.78000kg
Beschreibung
- PS-Oberfläche
- Mittlere Bindung
- Sterilisiert durch Beta-Strahlung
- Standardplatten sind in U-, V-, F-, C-Form erhältlich
- Transparenter Boden ist in F-Form erhältlich
- Mit Deckel
- In Transparent, Weiß oder Schwarz erhältlich
- Graues alphanumerisches Prägung auf weißen und schwarzen festen Platten zur einfachen Identifizierung
- Frei von Endotoxinen, DNase, DNA, RNase; nicht-zytotoxisch
Bakteriologische Assays, Screenings, Lagerung.
Spezifikation
Ja | |
ISO 11137, AAMI, DIN EN ISO 10993, ANSI, SLAS | |
Mit Deckel | |
Mittleres Bindungsvermögen | |
Polystyrol | |
Steril | |
Abgerundet quadratisch | |
50/Cs. |
C | |
Standard | |
8 x 12 | |
Durchsichtig | |
96 | |
Unbehandelt | |
Bakteriologische Assays, Screening und Lagerung |