Learn More
BRAND™ BRANDplates™ pureGrade™ S 96-Well-Mikrotiterplatten
Artikelnummer. 10154183 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Klar
Schwarz
Schwarz, Klar durchsichtiger Boden
Weiß
Weiß, Klar durchsichtiger Boden
Wellform:
Abgerundet quadratisch
Flacher Boden (F-Well)
Konischer Boden (V-Well)
Runder Boden (U-Well)
Packungsgröße:
50 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Wellform Packungsgröße
10154183 Klar Runder Boden (U-Well) 50 Stück
10616953 Klar Konischer Boden (V-Well) 50 Stück
10469183 Klar Flacher Boden (F-Well) 50 Stück
10091963 Klar Abgerundet quadratisch 50 Stück
10513054 Weiß Flacher Boden (F-Well) 50 Stück
10479183 Schwarz Flacher Boden (F-Well) 50 Stück
10467863 Weiß, Klar durchsichtiger Boden Flacher Boden (F-Well) 50 Stück
10657333 Schwarz, Klar durchsichtiger Boden Flacher Boden (F-Well) 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10154183 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 781660
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    175.00 CHF
    164.15 CHF / 50 Stück
    Sparen 10.85 CHF
    6% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Anfrage für ein Mengenangebot
missing translation for 'validMainframeMsg'
Unbehandelte sterile Mikrotiterplatten für verschiedene Anwendungen
  • PS-Oberfläche
  • Mittlere Bindung
  • Sterilisiert durch Beta-Strahlung
  • Standardplatten sind in U-, V-, F-, C-Form erhältlich
  • Transparenter Boden ist in F-Form erhältlich
  • Mit Deckel
  • In Transparent, Weiß oder Schwarz erhältlich
  • Graues alphanumerisches Prägung auf weißen und schwarzen festen Platten zur einfachen Identifizierung
  • Frei von Endotoxinen, DNase, DNA, RNase; nicht-zytotoxisch
Bakteriologische Assays, Screenings, Lagerung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode Inklusive Barcode
Zertifizierung/Konformität ISO 11137, AAMI, DIN EN ISO 10993, ANSI, SLAS
Format Standard
Deckel Mit Deckel
Array 8 x 12
Bindungsart Mittleres Bindungsvermögen
Farbe Klar
Material Polystyrol
Volumen (metrisch) Well 330 μl
Anzahl Wells 96
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Unbehandelt
Wellform Runder Boden (U-Well)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bakteriologische Assays, Screening und Lagerung
Menge 50/Karton