Beschreibung
- Nicht behandelte PS-Oberfläche
- Mittlere Bindung
- Sterilisiert durch Beta-Strahlung
- Sterile Platte für die meisten Anwendungen
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | No Barcode |
| Format | Standard |
| Deckel | Mit Deckel |
| Array | 16 x 24 |
| Verpackung | Einzeln verpackt |
| Farbe | Schwarz, Mit durchsichtigem Boden |
| Material | Polystyrol |
| Volumen (metrisch) Well | 0,12 mL |
| Anzahl Wells | 384 |
| Sterilität | Steril |
| Mehr anzeigen |