Learn More
BRAND™ BRANDplates™ pureGrade™ 1536-Well Mikrotiterplatten
Artikelnummer. 10286703 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Klar
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
50 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
10286703 Klar 50 Stück
10468423 Weiß 50 Stück
10606953 Schwarz 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10286703 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 781640
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1065.00 CHF
    795.76 CHF / 50 Stück
    Sparen 269.24 CHF
    25% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nicht behandelte Mikrotiterplatten für verschiedene Anwendungen
  • Unbehandelte PS-Oberfläche
  • Mittelstark bindend, nicht-steril
  • Standardplatte für die meisten Anwendungen
  • In Transparent, Weiß oder Schwarz erhältlich
  • Frei von Endotoxinen, DNase, DNA, RNase; nicht-zytotoxisch
Homogene Assays, Screenings und Lagerung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode Kein Barcode
Bindungseigenschaft Mittleres Bindungsvermögen
Zertifizierung/Konformität ISO 11137, AAMI
Format Standard
Deckel Ohne Deckel
Array 32 x 48
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Bindungsart Unbehandelt
Farbe Klar
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Produkttyp Multiwell-Zellkulturplatten mit 1536 Wells
Zur Verwendung mit (Geräte) Plattenreader
Ausführung des Rahmens Voll
Material Polystyrol
Volumen (metrisch) Well 10 μl
Anzahl Wells 1536
Arbeitsvolumen (metrisch) 10 μl
Sterilität Unsteril
Oberflächenbehandlung Unbehandelt
Wellform Quadratisch, flacher Boden (F-Well)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sterile Anwendungen, bakteriologische Assays
Menge 50/Karton