Learn More
BRAND™ BRANDplates™ immunoGrade™ 384-Well Mikrotiterplatten
Optimierte Immunassay-Platte für die Immobilisierung von IgG
Marke: BRAND™ 781742
332.50 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 2.07000kg
Beschreibung
- Hohe Bindung für Moleküle mit gemischten hydrophilen und hydrophoben Bereichen
- Oberflächenauswahl für die meisten Standard-ELISAs
- Für Festphasenimmunoassays
- PS, nicht steril
- In Transparent, Weiß oder Schwarz erhältlich
- Frei von Endotoxinen, DNase, DNA, RNase, nicht zytotoxisch
Spezifikation
Standard | |
16 x 24 | |
Polystyrol | |
Nicht steril | |
Zur Immobilisierung von IgG, Festphasenimmunoassays |
Mit Deckel | |
Schwarz | |
384 | |
Flach | |
50/Karton |