Learn More
BRAND™ Weiße 96-Well Mikrotiterplatten für die Echtzeit-PCR (qPCR)
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Enthält:
Plates and polyester seals
Plates only
Packungsgröße:
50 Stück
Beschreibung
Weiße PCR-Streifen und -Platten liefern bei der Analyse von Fluoreszenzsignalen und somit bei der Quantifizierung replizierter DNA deutlich bessere Ergebnisse.
- DNase-, DNA- und RNase-frei
- Glatte Oberflächen zur Optimierung der Reflexion des Fluoreszenzsignals
- Geeignet für die Verwendung in üblichen Thermocyclern
- Extradünne Wandmaße für optimale Wärmeübertragung und kurze Zykluszeiten
- Unter den modernsten Reinraumbedingungen hergestellt
- Einheitlich gefärbt mit Titandioxid (TiO2)
- Weiß; niedriges Profil
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | No Barcode |
| Bindungseigenschaft | Untreated |
| Zertifizierung/Konformität | DNA-, DNase- und RNase-frei |
| Format | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Verpackung | Bagged |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Produkttyp | Mit Versiegelungsfolie |
| Mehr anzeigen |