Beschreibung
Includes
Eine Spitze und eine Dichtung; Ersatzdichtungen und -spitzen sind erhältlich.
Verarbeiten Sie schwer zu pipettierende Medien wie viskose, schäumende oder Flüssigkeiten mit hohem Dampfdruck präzise. Flüssigkeiten müssen mit Polypropylen und hochdichtem Polyethylen kompatibel sein.Vier farbcodierte Modelle decken den Bereich von 100 bis 100 ab μL auf 10 ml.
- Der eng anliegende Kolben mit Dichtung ist in direktem Kontakt mit der angesaugten Flüssigkeit, sodass die Ergebnisse reproduzierbar sind
- Die Wände werden bis zum letzten Tropfen sauber abgewischt und die Spitzen können mehrfach verwendet werden
- Genauigkeit: ≤±0,5 %
- Reproduzierbarkeit: ≤ 0,2 %
- Maximaler Dampfdruck: 500 Millibar
- Maximale Zulassung: 20.000 cSt (mm2 /sek)
- Maximale Dichte: 13,6 g/cm3
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | ≤± 0.5 % |
| Kompatible Spitzen | Transferpettor Spitzen, 1000–5000 μL |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Farbe | Rot |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Typ | Direktverdrängungspipette |
| Volumen (metrisch) | 5 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Flüssigkeiten wie konzentrierte Proteinlösungen, Öle, Fette, Harze, Glycerin, Medien mit hohem Dampfdruck, Alkohol, Aceton und Kohlenwasserstoffe |
| Enthält | Eine Spitze und ein Verschluss |
| Mehr anzeigen |