Learn More
BRAND™ 96-Well-Mikrotiterplatten mit halbumrandetem Rand, BIO-CERT™ PCR-Qualität, Standardprofil
Artikelnummer. 15535980 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Klar
Weiß
Packungsgröße:
50 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
15535980 Klar 50 Stück
15624007 Weiß 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15535980 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 781375
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    228.00 CHF
    174.61 CHF / 50 Stück
    Sparen 53.39 CHF
    23% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Anfrage für ein Mengenangebot
missing translation for 'validMainframeMsg'
Optimiert für zuverlässige und präzise Ergebnisse in einem breiten Spektrum von PCR-Anwendungen.
BRAND™ PCR-Produkte liefern hervorragende, reproduzierbare Ergebnisse für ein breites Spektrum an PCR- und qPCR-Anwendungen. Diese Produkte werden aus hochwertigen Neuware-Harzen hergestellt und sind frei von Schmierstoffen, chemischen Zusätzen, DNA, DNase, RNase und anderen PCR-Inhibitoren. Zu den wichtigsten Leistungsmerkmalen zählen:
  • Außergewöhnliche Qualität und Reinheit
    • BIO-CERT™ Die PCR-Qualität gewährleistet, dass die Platten frei von menschlicher DNA, RNase, DNase, Pyrogenen und PCR-Inhibitoren sind.
    • Frei von Verunreinigungen, die Reagenzien und Proben beeinträchtigen könnten.
    • Extrem glatte Gefäßinnenwände minimieren die Bindung von Enzymen an Nukleinsäuren.
  • Präzisions-Wärmeleistung
    • Dünne, gleichmäßige Wände gewährleisten einen konsistenten und präzisen Wärmetransfer für zuverlässige Ergebnisse.
    • Entwickelt für eine schnelle und präzise Wärmeübertragung, wodurch die Zykluszeiten verkürzt werden.
  • Breite Kompatibilität
    • Geeignet für die meisten handelsüblichen Thermocycler
    • Weiße PCR-Platten, die mit Titandioxid ( TiO₂ ) verstärkt sind, optimieren die Fluoreszenzsignalreflexion und werden für qPCR-Anwendungen empfohlen.
    • Die ummantelten Platten sorgen für zusätzliche Stabilität und sind ideal für automatisierte Pipettiersysteme und Transportsysteme.
  • Benutzerfreundliche Funktionen
    • Blaue alphanumerische Codierung zur einfachen Probenidentifizierung
    • Wellränder sind so konstruiert, dass sie Kreuzkontaminationen verhindern und mit maßgeschneiderten Matten eine zuverlässige Abdichtung gewährleisten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode Kein Barcode
Bindungseigenschaft Unbehandelt
Zertifizierung/Konformität DNA-, DNase- und RNase-frei
Format Standard
Array 8 x 12
Autoklavierbar Autoklavierbar
Verpackung Im Beutel
Farbe Klar
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Produkttyp PCR-96-Well-Platte
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermocycler
Ausführung des Rahmens Halbhoher Rand
Material Polypropylen
Volumen (metrisch) Well 0.20 mL
Anzahl Wells 96
Sterilität Unsteril
Oberflächenbehandlung Unbehandelt
Wellform Konischer Boden (V-Well)
DNase-frei Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) qPCR
Enthält Nur Platten
Anzahl pro Packung 50
Profil Standard
RNase-frei Ja