Learn More
BRAND™ PCR-Platten mit niedrigem Profil und halbhohem Stehrand
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15693997 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Weiß
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 15693997
Marke: BRAND™ 781372
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Konstruktion aus hochwertigen, reinen Kunststoffen verzichtet auf Schmierstoffe und chemische Zusätze, die Reagenzien und Proben kontaminieren könnten. Für herausragende reproduzierbare Ergebnisse in den meisten PCR-Anwendungen.
  • Autoklavierbar
  • Frei von DNA, DNase, RNase und anderen PCR-Inhibitoren.
  • Dünne, gleichmäßige Wände gewährleisten dank einheitlicher, präziser Wärmeübertragung hervorragende Ergebnisse.
  • Standardplatten und Platten mit niedrigem Profil von BRAND sind mit den meisten wichtigen Thermocycler-Marken kompatibel, einschließlich Applied Biosystems™ 9800 Fast, 7900 HT und 7500 Fast, BIORAD™ CFX96 und Eppendorf™ Mastercycler™ Systemen.
  • Weiße PCR-Platten sind einheitlich mit Titandioxid (TiO2) gefärbt und verfügen über glatte Oberflächen zur Optimierung der Reflexion des Fluoreszenzsignals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode Kein Barcode
Bindungseigenschaft Untreated
Zertifizierung/Konformität DNA, DNase, RNase-free
Format Standard
Deckel Ohne Deckel
Array 8 x 12
Autoklavierbar Autoklavierbar
Verpackung 10 Beutel mit je 5
Bindungsart Unbehandelt
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Produkttyp Detektionsplatte
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermocycler
Ausführung des Rahmens Halbhoch
Material Kunststoff
Volumen (metrisch) Well 0,15 mL
Anzahl Wells 96
Arbeitsvolumen (metrisch) 0,15 mL
Sterilität Unsteril
Oberflächenbehandlung Non-treated
Gesamtvolumen (metrisch) Well 14,4 mL
Wellform Konischer Boden (V-Well)
DNase-frei Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) qPCR
Enthält Plates only
Anzahl pro Packung 50
Profil Niedrige Höhe
RNase-frei Ja