Learn More
BRAND™ Pipettenspitzen, 5 bis 300 μL
Artikelnummer. 15144897 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Spitzenform:
Geringe Retention
Standard
Format:
Großpackung
Nachfüllpackung
Racks
Verpackung:
Großpackung, 10.000 Stück
Großpackung, 1000 Stück
Spitzenschachtel, 5 Schachteln mit 96 Stück
TipRack
Packungsgröße:
1000 Stück
480 Stück
960 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spitzenform Format Verpackung Packungsgröße
15144897 Standard Großpackung Großpackung, 10.000 Stück 1000 Stück
15174887 Standard Großpackung Großpackung, 1000 Stück 1000 Stück
15194897 Standard Nachfüllpackung TipRack 960 Stück
15114917 Standard Racks Spitzenschachtel, 5 Schachteln mit 96 Stück 480 Stück
15104937 Geringe Retention Racks Spitzenschachtel, 5 Schachteln mit 96 Stück 480 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15144897 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 732030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.61 CHF
    31.60 CHF / 1000 Stück
    Sparen 3.01 CHF
    8% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Anfrage für ein Mengenangebot
missing translation for 'validMainframeMsg'
Konzipiert für hochwertige Mikropipetten und geeignet für verschiedene Anwendungen. BRAND™ 5 bis 300 μL-Pipettenspitzen gewährleisten präzises und effizientes Pipettieren. Die Spitzen werden in Reinräumen hergestellt, sind frei von Verunreinigungen und umweltfreundlich.
Für praktisch alle Pipetten mit gelber Farbcodierung verwendbar.
  • Das hochreine Polypropylen ist Oleamid- und diHEMDA-frei.
  • Unsteril
  • Alle ungeöffneten Packungen sind frei von DNA, RNase, ATP und Endotoxinen
  • Hohe Lichtdurchlässigkeit, leichter Auswurf und wenig Abfall dank der dünnen Wände
  • Abschlussfeiern zum 50., 100. und 300. Lebensjahr μL für schnelle Volumenprüfung
  • Erhältlich im Standardformat oder mit besonders geringer Retention
  • Erhältlich in Großgebinden oder in praktischen, umweltfreundlichen Gestellformaten
  • Die Spitzen im Gestell sind farblos und befinden sich in einem grün gefärbten Spitzentablett
Filterspitzen mit extrem niedriger Retention
  • Herstellung mittels eines speziellen patentierten physikalisch-chemischen Verfahrens
  • Homogene, fehlerfreie Oberfläche mit geringer Oberflächenspannung für minimale Probenretention
  • So reduzieren Sie den Probenverlust und erreichen eine wesentlich höhere Reproduzierbarkeit bei der Arbeit mit kritischen Medien
  • Für biologische Proben, die Proteine, Nukleinsäuren, Reinigungsmittel und andere schwierige Flüssigkeiten enthalten, die den Probenverlust erhöhen können
  • Hohe chemische Beständigkeit
  • Die Spitzen können bei 121 °C (2 bar) °autoklaviert werden, ohne dass die Eigenschaften der geringen Retention beeinträchtigt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Life Science Qualität
Volumen (metrisch) 5 bis 300 μl
Gefiltert Nicht gefiltert
Sterilität Nicht steril
Farbe Farblos
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (angloamerikanisch) 2.08 in.
Länge (metrisch) 5.3 cm
Zertifizierung/Konformität Zertifizierte Qualität der Lebenswissenschaften, BIO-CERT Qualität ISO des Flüssigkeitshandhabungs, 11 137 und AAMI Richtlinien
Reinigungsnachweise Frei von DNase, RNase, ATP und Endotoxin
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rückwärtspipettieren, Waschen von Platten, Arbeiten mit Mehrkanalpipetten
Format Großpackung
Spitzenform Standard
Verpackung Großpackung, 10.000 Stück
Menge 10 Säcke, 1000 Trinkgelder/Tasche (10.000 Trinkgeld)
Produkttyp Pipettenspitzen
Einwegprodukt Eingeschränkte Verwendung
Zur Verwendung mit (Geräte) Universelle Passform
Skala Ja
Material Polypropylen
Graduierungen 50, 100, 300 μL