Learn More
BRAND™ PCR-Platten mit niedrigem Profil und ohne Stehrand
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Weiß
Packungsgröße:
50 Stück
Beschreibung
- Autoklavierbar
- Frei von DNA, DNase, RNase und anderen PCR-Inhibitoren.
- Dünne, gleichmäßige Wände gewährleisten dank einheitlicher, präziser Wärmeübertragung hervorragende Ergebnisse.
- Standardplatten und Platten mit niedrigem Profil von BRAND sind mit den meisten wichtigen Thermocycler-Marken kompatibel, einschließlich Applied Biosystems™ 9800 Fast, 7900 HT und 7500 Fast, BIORAD™ CFX96 und Eppendorf™ Mastercycler™ Systemen.
- Weiße PCR-Platten sind einheitlich mit Titandioxid (TiO2) gefärbt und verfügen über glatte Oberflächen zur Optimierung der Reflexion des Fluoreszenzsignals.
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | No Barcode |
| Bindungseigenschaft | Untreated |
| Zertifizierung/Konformität | DNA, DNase, RNase-free |
| Format | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Verpackung | 10 Beutel mit je 5 |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Produkttyp | qPCR 96-well plate |
| Mehr anzeigen |