Beschreibung
- Optimiert für die immobilisierung von IgG
- Hohe Bindungskapazität für Moleküle mit gemischten hydrophoben und hydrophilen Regionen
- Zur Minimierung von Kreuzkontaminationen ausgelegt
- Blaue alphanumerische Prägung zur einfachen Identifizierung auf Standardplatten
- Nicht steril
Bestellinformation
Die Verpackung besteht aus 20 Stapeln mit je 5 Platten (100 Platten). Jeder Stapel wird mit einem Deckel geliefert.
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | Kein Barcode |
| Format | Standard |
| Deckel | Ohne Deckel |
| Array | 8 x 12 |
| Bindungsart | Hohe Bindungskapazität |
| Farbe | Klar |
| Produkttyp | 96-Well Mikrotiterplatten |
| Material | Polystyrol |
| Volumen (metrisch) Well | 330 μl |
| Anzahl Wells | 96 |
| Mehr anzeigen |