Learn More
BRAND™ BRANDplates cellGrade™ 1.536-Well Mikrotiterplatten
Farbe:Schwarz; Sterilität:Steril; Deckel:Mit Deckel
Marke: BRAND™ 782002
Additional Details : Gewicht : 2.22000kg
Beschreibung
- Hydrophile Oberfläche mit frei zugänglichen Carboxyl- und Hydroxylgruppen
- Bindet Serumkomponenten einfach an für die indirekte Adhäsion von Zellen
- Sterilisiert durch β-Strahlung gemäß ISO 11137 und AAMI-Richtlinien für ein SAL von 10-6
- Erfüllen die Anforderungen von Ph. Eur. und USP 29
- DNA-, DNase- und RNase-frei; nicht zytotoxisch
- Endotoxine sind < 0.01 EU/ml
- Für Standard-Zellkultur-Anwendungen
- Einzeln verpackt mit Deckel
Spezifikation
ANSI, SLAS | |
Mit Deckel | |
Carboxyl- und Hydroxylgruppen | |
Polystyrol | |
Steril | |
Flach |
Standard | |
32 x 48 | |
Schwarz | |
1536 | |
10 μl | |
Kultivierung adhärenter Zelllinien |