Learn More
BRAND™ Mattenabdeckungen für Deepwell-Platten
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Plate Compatibility:
384-Well DeepWell Platte, 0,3 ml
96-Well DeepWell Platte, 0,5 ml
96-Well DeepWell Platte, 1,2 ml
Mikrotiterplatte, 1,1 ml
Mikrotiterplatte, 2,2 ml
Packungsgröße:
24 Stück
50 Stück
Beschreibung
- Zur Verwendung mit 96-, 364-Well- und Deep-Well-Platten
- Polypropylen-, Polyethylen- und Silikonmatten sind autoklavierbar (EVA ist nicht autoklavierbar).
- Verbessert die Abdichtung und reduziert die Verflüchtigung von Proben.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Natural |
| Solvent Or Alcohol Resistant | No Resistance |
| Material | Silikon |
| Sterilität | Non-sterile |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Anzahl Wells | 384 |
| Anzahl pro Packung | 50 |
| Format | ANSI/SLAS |
| Vorgeschlitzt | No |
| Produkttyp | Abdeckmatte |
| Mehr anzeigen |