Beschreibung
- Ideal für die kurzfristige Lagerung
- Schützt Proben und reduziert die Verdunstung
- Erhältlich in verschiedenen Materialien: Polyethylen, Silikon, EVA oder TPE
- Wiederverwendbar und autoklavierbar (außer für EVA Matten)
- EVA Matten können mit Ethanol gereinigt werden.
- Dichtungsmatten verringern das Arbeitsvolumen jedes Bohrlochs
- Zur Verwendung mit 96- und 364-Well-Tiefbrunnenplatten
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Naturfarben |
| Solvent Or Alcohol Resistant | Kein Widerstand |
| Material | EVA |
| Sterilität | Unsteril |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Anzahl Wells | 96 |
| Anzahl pro Packung | 24 |
| Format | ANSI/SLAS |
| Vorgeschlitzt | Nein |
| Produkttyp | Abdeckmatte |
| Mehr anzeigen |