Beschreibung
- Das hochreine Polypropylen ist Oleamid- und diHEMDA-frei.
- Von unabhängiger Seite zertifiziert als steril und frei von biologischen Schadstoffen
- Hohe Lichtdurchlässigkeit, leichter Auswurf und wenig Abfall dank der dünnen Wände
- Teilungen bei 250, 500 und 1000 μL für schnelle Volumenprüfung
- Erhältlich im Standardformat oder mit besonders geringer Retention
- Erhältlich entweder in Großpackungen oder in praktischen, umweltfreundlichen Stapelgestellen
- Die lose verpackten Spitzen sind blau, und die Spitzen im Gestell sind farblos und werden in das blaue Spitzentablett gesteckt.
Filterspitzen mit extrem niedriger Retention
- Herstellung mittels eines speziellen patentierten physikalisch-chemischen Verfahrens
- Homogene, fehlerfreie Oberfläche mit geringer Oberflächenspannung für niedrige Probenretention
- So reduzieren Sie den Probenverlust und erreichen eine wesentlich höhere Reproduzierbarkeit bei der Arbeit mit kritischen Medien
- Für biologische Proben, die Proteine, Nukleinsäuren, Reinigungsmittel und andere schwierige Flüssigkeiten enthalten, die den Probenverlust erhöhen können
- Hohe chemische Beständigkeit
- Die Spitzen können bei 121 autoklaviert werden°C (2 bar) senken, ohne die Eigenschaften bei geringer Retention zu beeinträchtigen
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 50 bis 1.000 μl |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | Farblos |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Länge (angloamerikanisch) | 2,75 in. |
| Länge (metrisch) | 7cm |
| Reinigungsnachweise | Frei von DNase, RNase, ATP und Endotoxin |
| Format | Nachfüllpackung |
| Spitzenform | Standard |
| Verpackung | Spitzennachfülleinheit, 10 Gestelle x 96 Spitzen |
| Mehr anzeigen |