Learn More
BRAND™ BIO-CERT™ Pipettenspitzen, 0,5 bis 20 μL
Artikelnummer. 15134907 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Spitzenform:
Eng
Geringe Retention, Eng
Format:
Box
Nachfüllpackung
Verpackung:
Spitzennachfülleinheit, 10 Gestelle x 96 Spitzen
Spitzensatz, 10 Schachteln x 96 Spitzen
TipBox, 10 Kisten mit 96 Teilen
TipRack
Packungsgröße:
960 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spitzenform Format Verpackung Packungsgröße
15134907 Eng Nachfüllpackung Spitzennachfülleinheit, 10 Gestelle x 96 Spitzen 960 Stück
15144917 Eng Box TipRack 960 Stück
15124937 Geringe Retention, Eng Box TipBox, 10 Kisten mit 96 Teilen 960 Stück
15114927 Eng Nachfüllpackung Spitzensatz, 10 Schachteln x 96 Spitzen 960 Stück
15124947 Geringe Retention, Eng Nachfüllpackung Spitzensatz, 10 Schachteln x 96 Spitzen 960 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15134907 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 732124
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.00 CHF
    104.90 CHF / 960 Stück
    Sparen 1.10 CHF
    1% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Anfrage für ein Mengenangebot
missing translation for 'validMainframeMsg'
DNA-, RNase-, ATP- und endotoxinfrei
  • Das hochreine Polypropylen ist Oleamid- und diHEMDA-frei.
  • Von unabhängiger Seite zertifiziert als steril und frei von biologischen Schadstoffen
  • Passend für Pipetten mit Ultramikro-/Kristallspitzen
  • Schlanke Bauweise
  • Abschlussfeier um 2 und 10 Uhr μL für schnelle Volumenprüfung
  • Erhältlich im Standardformat oder mit besonders geringer Retention
  • In praktischen, umweltfreundlichen Gestell-und-Stapel-Format
  • Die Spitzen sind farblos und befinden sich in einem grauen Spitzentablett
Filterspitzen mit extrem niedriger Retention
  • Herstellung mittels eines speziellen patentierten physikalisch-chemischen Verfahrens
  • Homogene, fehlerfreie Oberfläche mit geringer Oberflächenspannung für niedrige Probenretention
  • So reduzieren Sie den Probenverlust und erreichen eine wesentlich höhere Reproduzierbarkeit bei der Arbeit mit kritischen Medien
  • Für biologische Proben, die Proteine, Nukleinsäuren, Reinigungsmittel und andere schwierige Flüssigkeiten enthalten, die Probenverluste verursachen können
  • Hohe chemische Beständigkeit
  • Die Spitzen können bei 121 °C (2 bar) °autoklaviert werden, ohne dass die Eigenschaften der geringen Retention beeinträchtigt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung BIO-CERT™ Qualität der Flüssigkeitshandhabung
Volumen (metrisch) 0,5 bis 20 μl
Gefiltert Nicht gefiltert
Sterilität Steril
Farbe Farblos
Gestellfarbe Grau
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (angloamerikanisch) 1,81 in.
Länge (metrisch) 4.6 cm
Reinigungsnachweise Frei von DNase, RNase, ATP und Endotoxin
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hohe Transparenz, einfaches Abwerfen und geringe Abfallmengen, schnelles Ablesen des Volumens
Sterilisationsmethode Betastrahlung
Format Nachfüllpackung
Spitzenform Eng
Verpackung Spitzennachfülleinheit, 10 Gestelle x 96 Spitzen
Produkttyp Pipettenspitzen
Einwegprodukt Eingeschränkte Verwendung
Zur Verwendung mit (Geräte) Universalformat-Ultramikro
Skala Ja
Produktlinie Bio-Cert
Material Polypropylen
Graduierungen 2, 10 μL