Learn More
BRAND™ BIO-CERT™ Filterspitzen, 50 bis 1000 μl
Aus hochreinem, oleamid- und diHEMDA-freiem Polypropylen. BIO-CERT™ Filterspitzen, 50 bis 1000 μl sind steril und frei von biologischen Verunreinigungen. Die nicht selbstabdichtenden PE-Filter ermöglichen eine Probenrückgewinnung mit benetzten Filtern. Die dünnwandige Konstruktion gewährleistet eine hohe Lichtdurchlässigkeit, ein einfaches Auswerfen sowie wenig Abfall.
131.00 CHF - 142.00 CHF
Spezifikation
Volumen (metrisch) | 50 bis 1000 μl |
---|---|
Gefiltert | Gefiltert |
Sterilität | Steril |
Farbe | Farblos |
Autoklavierbar | Ja |
Produktcode | Marke | Spitzenform | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Spitzenform | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15174977
|
BRAND™
732734 |
Universal | Gestell |
142.00 CHF
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15104997
|
BRAND™
732834 |
Geringe Retention | Gestell |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
- Das hochreine Polypropylen ist Oleamid- und diHEMDA-frei.
- Von unabhängiger Seite zertifiziert als steril und frei von biologischen Schadstoffen
- Die nicht selbstabdichtenden PE-Filter ermöglichen eine Probenrückgewinnung mit benetzten Filtern
- Die dünnwandige Konstruktion gewährleistet eine hohe Lichtdurchlässigkeit, ein einfaches Auswerfen sowie wenig Abfall.
- Graduierungen bei 250, 500 und 1000 μl ermöglichen eine schnelle Volumenbeurteilung.
- Erhältlich im Standardformat oder mit besonders geringer Retention
- Erhältlich im praktischen, umweltfreundlichen Gestellformat mit farblosen Spitzen in einem blauen Spitzentablett
Filterspitzen mit extrem niedriger Retention
- Herstellung mittels eines speziellen patentierten physikalisch-chemischen Verfahrens
- Homogene, fehlerfreie Oberfläche mit geringer Oberflächenspannung für niedrige Probenretention
- So reduzieren Sie den Probenverlust und erreichen eine wesentlich höhere Reproduzierbarkeit bei der Arbeit mit kritischen Medien
- Für biologische Proben, die Proteine, Nukleinsäuren, Reinigungsmittel und andere schwierige Flüssigkeiten enthalten, die Probenverluste verursachen können
- Hohe chemische Beständigkeit
- Die Spitzen können bei 121 °C mit 2 bar autoklaviert werden, ohne die niedrige Retention oder die Filtereigenschaften zu beeinträchtigen
Spezifikation
50 bis 1000 μl | |
Steril | |
Ja | |
7 cm | |
Bio-Cert | |
250, 500, 1000 μl |
Gefiltert | |
Farblos | |
2.75 Zoll | |
DNase, RNase, ATP, and Endotoxin Free | |
PP (Polypropylen) |