Learn More
BRAND™ BIO-CERT™ Filterspitzen, 5 bis 200 μl
Aus hochreinem, oleamid- und diHEMDA-freiem Polypropylen. BIO-CERT™ Filterspitzen, 5 bis 200 μl sind steril und frei von biologischen Verunreinigungen. Die dünnwandige Konstruktion gewährleistet eine hohe Lichtdurchlässigkeit, ein einfaches Auswerfen sowie wenig Abfall.
Marke: BRAND™ 732732
109.78 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für alle Pipetten mit gelber Farbcodierung
- Das hochreine Polypropylen ist Ölsäureamid- und diHEMDA-frei
- Von unabhängiger Stelle zertifiziert steril und frei von biologischen Verunreinigungen
- Dank der dünnen Wände hohe Lichtdurchlässigkeit, leichtes Auswerfen und wenig Abfall
- Graduierungen bei 50 und 100 μl ermöglichen eine schnelle Abschätzung des Volumens
- Lieferbar als Standardversion oder mit extrem geringer Retention
- Lieferbar in praktischen, ergonomisch gestalteten Gestellformaten, Gestellspitzen sind farblos und in grünfarbene Spitzentabletts gesteckt
Spitzen mit extrem geringem Rückbehalt
- Herstellung in einem besonderen, patentierten physiochemischen Verfahren
- Homogene, makellose Oberfläche ergibt eine äußerst geringe Oberflächenspannung und einen äußerst geringen Rückbehalt von Probematerial
- So lassen sich Probenverluste vermeiden und eine bedeutend höhere Reproduzierbarkeit bei der Arbeit mit schwierigen Medien erreichen
- Für biologische Proben mit Proteinen, Nukleinsäuren, Reinigungsmitteln oder anderen heiklen Flüssigkeiten, die zu einem Verlust von Probenmaterial führen können
- Hohe chemische Beständigkeit
- Spitzen sind ohne Beeinträchtigung des geringen Rückbehalts oder der Filtereigenschaften bei 121 °C (2 bar) autoklavierbar
Spezifikation
BIO-CERT™ Liquid Handling Quality | |
Gefiltert | |
Farblos | |
2.08 in. | |
Frei von DNase, RNase, ATP und Endotoxin | |
Beta Radiation | |
Racks | |
TipBox, 10 Kisten mit 96 Teilen | |
Gelb | |
Universelle Passform | |
Bio-Cert | |
Steril & PCR-fähig |
5 bis 200 μl | |
Steril | |
Autoklavierbar | |
5.3 cm | |
Rückwärtspipettieren, Waschen von Platten, Arbeiten mit Mehrkanalpipetten | |
Transferpette, and most models from Gilson, FINNPIPETTE, Eppendorf, and Sartorius | |
Universal | |
Pipettenspitzen | |
Single-use | |
Yes | |
Polypropylen | |
50 μl, 100 μl |