Learn More
BRAND™ BRAND™ BIO-CERT™ Filterspitzen, 5 bis 100 ul
Aus hochreinem, oleamid- und diHEMDA-freiem Polypropylen. BIO-CERT™ Filterspitzen, 5 bis 100 μl, ermöglichen die Probenrückgewinnung mit benetzten Filtern. Sterile Spitzen enthalten keine biologischen Kontaminanten. Die dünnwandige Konstruktion gewährleistet eine hohe Lichtdurchlässigkeit, ein einfaches Auswerfen sowie wenig Abfall.
111.00 CHF
Spezifikation
Volumen (metrisch) | 5 bis 100 μl |
---|---|
Gefiltert | Filtered |
Sterilität | Steril |
Farbe | Farblos |
Autoklavierbar | Ja |
Produktcode | Marke | Format | Spitzenform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Format | Spitzenform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15114997
|
BRAND™
732830 |
Rack | Extrem geringe Retention |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
- Die nicht selbstabdichtenden PE-Filter ermöglichen eine Probenrückgewinnung mit benetzten Filtern
- Das hochreine Polypropylen ist Oleamid- und diHEMDA-frei.
- Unabhängig zertifizierte sterile Spitzen sind DNA-, RNase-, ATP- und Endotoxin-frei
- Hohe Lichtdurchlässigkeit, leichter Auswurf und wenig Abfall dank der dünnen Wände
- Graduierungen bei 50 und 100 μl ermöglichen eine schnelle Volumenbeurteilung
- Erhältlich im Standardformat oder mit besonders geringer Retention
- Erhältlich im praktischen, umweltfreundlichen Gestellformat mit farblosen Spitzen in einem grünen Spitzentablett
Filterspitzen mit extrem niedriger Retention
- Herstellung mittels eines speziellen patentierten physikalisch-chemischen Verfahrens
- Homogene, fehlerfreie Oberfläche mit geringer Oberflächenspannung für niedrige Probenretention
- So reduzieren Sie den Probenverlust und erreichen eine wesentlich höhere Reproduzierbarkeit bei der Arbeit mit kritischen Medien
- Für biologische Proben, die Proteine, Nukleinsäure, Reinigungsmittel oder andere schwierige Flüssigkeiten enthalten, die zu Probenverlust führen können
- Hohe chemische Beständigkeit
- Die Spitzen können bei 121 °C mit 2 bar autoklaviert werden, ohne die niedrige Retention oder die Filtereigenschaften zu beeinträchtigen
Spezifikation
5 bis 100 μl | |
Steril | |
Ja | |
5.3 cm | |
Gelb | |
Polypropylen |
Filtered | |
Farblos | |
2.08 in. | |
DNase, RNase, ATP, and Endotoxin Free | |
Bio-Cert | |
50 und 100 μl |