Learn More
BRAND™ BRAND™ BIO-CERT™ Filterspitzen, 5 bis 100 µl
Aus hochreinem, oleamid- und diHEMDA-freiem Polypropylen. BrandTech™ BRAND™ BIO-CERT™ Filterspitzen, 5-100µl, steril und frei von biologischen Kontaminationen. Nicht selbstdichtende PE-Filter ermöglichen Probenrückgewinnung auch mit benetzten Filtern. Dünne Wandstärke für hohe Lichtdurchlässigkeit, leichten Abwurf und weniger Abfall. Graduierungen bei 50 und 100µl. Standardausführung oder mit besonders geringer Retention erhältlich.
Marke: BRAND™ 732730
104.50 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23264" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.11600kg
Beschreibung
- Nicht selbstdichtende PE-Filter ermöglichen Probenrückgewinnung auch mit nassen Filtern
- Das hochreine Polypropylen ist oleamid- und diHEMDA-frei
- Sterile Spitzen sind von unabhängiger Stelle zertifiziert DNA-, RNase, ATP- und Endotoxin-frei
- Hohe Lichtdurchlässigkeit, leichtes Auswerfen und wenig Abfall dank der dünnen Wände
- Graduierungen bei 50 und 100 μl ermöglichen eine schnelle Volumenbeurteilung
- Erhältlich als Standardversion oder mit extrem geringer Retention
- Erhältlich im praktischen, kostengünstigen Rack-Format, die Spitzen im Gestell sind farblos und werden in das grüne Spitzentablett gesteckt
Spitzen mit extrem geringer Retention
- Herstellung in einem besonderen, patentierten physiochemischen Verfahren
- Die homogene, einwandfreie Oberfläche gewährleistet eine geringe Oberflächenspannung und eine geringe Probenretention
- So lassen sich ein Probenverlust vermeiden und eine bedeutend höhere Reproduzierbarkeit bei der Arbeit mit kritischen Medien erreichen
- Für biologische Proben mit Proteinen, Nukleinsäuren, Reinigungsmitteln oder anderen heiklen Flüssigkeiten, die zu einem Probenverlust führen können
- Hohe Chemikalienbeständigkeit
- Spitzen sind bei 121 °C (2 bar) autoklavierbar, ohne die geringe Retentionseigenschaft und die Filterwirkung zu beeinträchtigen