Learn More
BRAND™ BIO-CERT™ Filterspitzen, 1 bis 20 μl
DNA-, RNase-, ATP- und endotoxinfrei
126.00 CHF - 135.00 CHF
Spezifikation
Volumen (metrisch) | 1 bis 20 μl |
---|---|
Gefiltert | Gefiltert |
Sterilität | Steril |
Farbe | Farblos |
Reinigungsnachweise | Frei von DNase, RNase, ATP und Endotoxin |
Produktcode | Marke | Spitzenform | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Spitzenform | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15194957
|
BRAND™
732626 |
Universal | Nachfüllpackung |
129.00 CHF
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15144977
|
BRAND™
732726 |
Universal | Gestell |
135.00 CHF
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15174987
|
BRAND™
732826 |
Filterspitze | Gestell |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
- Das hochreine Polypropylen ist Oleamid- und diHEMDA-frei.
- Von unabhängiger Seite als steril und frei von biologischen Schadstoffen zertifiziert
- Erhältlich im Standardformat oder mit besonders geringer Retention
- Im praktischen, umweltfreundlichen Gestellformat erhältlich
Filterspitzen mit extrem niedriger Retention
- Herstellung mittels eines speziellen patentierten physikalisch-chemischen Verfahrens
- Homogene, fehlerfreie Oberfläche mit geringer Oberflächenspannung für niedrige Probenretention
- So reduzieren Sie den Probenverlust und erreichen eine wesentlich höhere Reproduzierbarkeit bei der Arbeit mit kritischen Medien
- Für biologische Proben, die Proteine, Nukleinsäuren, Reinigungsmittel und andere schwierige Flüssigkeiten enthalten, die zu Probenverlust führen können
- Hohe chemische Beständigkeit
- Die Spitzen können bei 121 °C mit 2 bar autoklaviert werden, ohne die niedrige Retention oder die Filtereigenschaften zu beeinträchtigen
Spezifikation
1 bis 20 μl | |
Steril | |
Frei von DNase, RNase, ATP und Endotoxin | |
Polypropylen |
Gefiltert | |
Farblos | |
Hohe Transparenz, einfaches Abwerfen und geringe Abfallmengen, schnelles Ablesen des Volumens |