Learn More
BRAND™ Accessories for Titrette™ Bottletop Burette: Piston Heads
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Für 10 ml Flaschenaufsatz-Bürette
Für 25 ml Flaschenaufsatz-Bürette
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Passend für alle Seriennummern
- Erhältlich für 10, 25 oder 50 ml Titrette™ Flaschenaufsatz-Büretten
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Kolbenkopf |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für 10 ml Flaschenaufsatz-Bürette |