Beschreibung
Die PCR-Verschlussmatten wurden exakt auf BRAND PCR-Platten abgestimmt und reduzieren Verdunstungsverluste um bis zu 75% im Vergleich zu herkömmlichen Systemen. Sie zeichnen sich durch eine hohe Flexibilität, exakte Abdichtung, einfache Durchstossbarkeit mit Pipettenspitzen und Autoklavierbarkeit aus.
Typ: 96 Well Matte
Material: TPE
Typ: 96 Well Matte
Material: TPE
Spezifikation
Spezifikation
| Material | TPE |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Anzahl Wells | 96 |
| Anzahl pro Packung | 5 |
| Produkttyp | Dichtungsmatte |
| Plate Compatibility | 96 Well PCR-Platte |