Learn More
BRAND™ BRANDplates™ PET-Membran-Einzeleinsätze
Artikelnummer. 15630617 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Porengröße:
0,4 μm
Packungsgröße:
48 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porengröße Packungsgröße
15630617 0,4 μm 48 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15630617 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 782816
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    405.00 CHF
    310.74 CHF / 48 Stück
    Sparen 94.26 CHF
    23% Rabatt
Verfügbar ab: 29-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sterile, einzelne Einsätze
  • Innovative Zellkulturplatten und -einsätze für manuelle und automatisierte Zell- und Gewebekulturen
  • Das BRANDplates™ Einsatzsystem, das gemeinsam mit der Fraunhofer Gesellschaft entwickelt wurde, bildet eine innovative Erweiterung des bestehenden Zellkulturspektrums von BRAND
  • Es besteht aus zwei verschiedenen Zellkulturplatten und zwei Versionen von Zellkultureinsätzen, die auch miteinander kombiniert werden können
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Beschreibung Glattwandig
    Porengröße 0,4 μm
    Typ PET Membran 0,4 μM
    Zur Verwendung mit (Geräte) 24-/6-Well BRANDplates™
    Höhe (metrisch) 13 mm
    Menge 48