missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BRAND™ BRANDplates cellGrade™ 384-Well Mikrotiterplatten für Zellkulturen
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Packungsgröße:
5 Stück
Beschreibung
- Polystyrol-Ausführung
- Steril
- Mit Deckel
- Standardplatte für die Kultivierung adhärenter Zelllinien
- PS-Oberfläche mit verschiedenen chemischen Gruppen wie Carboxyl- und Hydroxylgruppen, die frei zugänglich sind
- Die Oberfläche ist hydrophil im Vergleich zu nicht behandeltem PS
- Serumkomponenten können leicht an die frei zugänglichen chemischen Gruppen gebunden werden, was eine indirekte Adhäsion von Zellen ermöglicht
- Deutlich unterscheidbar durch den Farbcode: Orangefarbene, geprägte alphanumerische Codierung für Standardplatten mit 96 Wells
- Frei von Endotoxinen, DNase, DNA, RNase, nicht zytotoxisch
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ANSI, SLAS |
| Format | Standard |
| Array | 16 x 24 |
| Verpackung | 5/Packung |
| Farbe | Schwarz |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl Wells | 384 |
| Sterilität | Steril |
| Oberflächenbehandlung | cellGrade |
| Gesamtvolumen (metrisch) Well | 120 μl |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur