Learn More
BRAND™ BRANDplates™ glattwandige Einsatzstreifen
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Porengröße:
0,4 μm
1 μm
3 μm
8 μm
Stützmembran:
PC
PET
Packungsgröße:
12 Stück
Beschreibung
- Steril
- glattwandig
- CellGrade™ plus Oberfläche
- Membranmaterial: PC- oder PET-Material für unterschiedliche optische Anforderungen und Zellsichtbarkeit
- Mehrere Membranporengrößen für verschiedene Anwendungen: 0.4 μM, 1.0 μm, 3.0μ m, 8.0μ m
- 12 Streifen/Packung mit je vier Wells
Anwendungen:
Sekretionsstudien, Co-Kultur, Migrationsstudien, Chemotaxis-Assays
Spezifikation
Spezifikation
| Bodenform | Flat |
| Kapazität (metrisch) | 400 μL |
| Farbe | Clear |
| Kulturfläche | 0.6 cm2 |
| Material | Polystyrol |
| Sterilität | Steril |
| Oberflächenbehandlung | cellGrade plus |
| Typ | Zellkultur-Einsatzstreifen |
| Wellanzahl | 4 |
| Porengröße | 1 μm |
| Mehr anzeigen |