Learn More
BRAND™ BRANDplates hydroGrade™ 96-Well Mikrotiterplatten
Mit einer stark hydrophilen Oberfläche für die Bindung hydrophiler Moleküle oder für homogene Assays mit hydrophoben Molekülen, die in Lösung verbleiben
Marke: BRAND™ 781780
Additional Details : Gewicht : 4.26000kg
Beschreibung
- Immunassay-Oberfläche mit starker Affinität zu hydrophilen Molekülen, wie Glykoproteinen und Peptiden, Antikörpern mit überwiegend hydrophilen Regionen und Nukleinsäuren
- Blaue alphanumerische Prägung zur einfachen Identifizierung von Wells
- Nicht steril
Bestellinformation
Die Verpackung besteht aus 20 Stapeln mit je 5 Platten (100 Platten). Jeder Stapel wird mit einem Deckel geliefert.
Spezifikation
Hydrophil | |
Standard | |
8 x 12 | |
96-Well Mikrotiterplatte | |
96 | |
330 μl | |
Immobilisierung hydrophiler Moleküle |
ANSI, SLAS | |
Ohne Deckel | |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
Nicht steril | |
Rund | |
100/Karton |