missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BRAND™ BRANDplates cellGrade™ plus 96-Well Mikrotiterplatten
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Schwarz, Mit durchsichtigem Boden
Packungsgröße:
5 Stück
Beschreibung
- Hydrophile Oberfläche mit frei zugänglichen Amino-, Carboxyl- und Hydroxylgruppen
- Die proteinähnliche Zusammensetzung ermöglicht die direkte zelluläre Anhaftung
- Sterilisiert durch β-Strahlung gemäß ISO 11137 und AAMI-Richtlinien für ein SAL von 10–6
- Erfüllen die Anforderungen von Ph. Eur. und USP 29
- DNA-, DNase- und RNase-frei
- Endotoxine sind < 0.01 EU/ml
- Orangefarbene alphanumerische Prägung zur einfachen Identifizierung von Wells
Bestellinformation
Packungen mit 50 einzeln verpackten Platten mit Deckeln
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 11137, DIN EN ISO 10993 |
| Verpackung | 5/Pckg. |
| Farbe | Schwarz, Mit durchsichtigem Boden |
| Produkttyp | Plus 96-Well-Mikrotiterplatte |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl Wells | 96 |
| Sterilität | Steril |
| Oberflächenbehandlung | cellGrade plus |
| Wellform | Flacher Boden (F-Well) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kultivierung von Zellen in Medien mit reduziertem Serum und anspruchsvollen Zelllinien |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur