Learn More
BRAND™ BRANDplates cellGrade™ 384-Well Mikrotiterplatten für Zellkulturen
Click to view available options
Verpackung:
5 Stück/Packung, 32 Stück/Karton
Beschreibung
- Hydrophile Oberfläche mit frei zugänglichen Carboxyl- und Hydroxylgruppen
- Bindet Serumkomponenten einfach an für die indirekte Adhäsion von Zellen
- Sterilisiert durch β-Strahlung gemäß ISO 11137 und AAMI-Richtlinien für ein SAL von 10-6
- Erfüllen die Anforderungen von Ph. Eur. und USP 29
- DNA-, DNase- und RNase-frei
- Endotoxine sind < 0.01 EU/ml
- Orangefarbene alphanumerische Prägung zur einfachen Identifizierung von Wells
Bestellinformation
Packungen von 50 einzeln verpackten Platten mit Deckeln, sofern nicht anders angegeben.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 11137, DIN EN ISO 10993 |
Deckel | Mit Deckel |
Verpackung | 5 Stück/Packung, 32 Stück/Karton |
Farbe | Weiß, Mit durchsichtigem Boden |
Material | Polystyrol |
Anzahl Wells | 384 |
Sterilität | Steril |
Oberflächenbehandlung | cellGrade |
Wellform | Flach |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kultivierung adhärenter Zelllinien |