missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bradykinin RB2/BDKRB2 Antibody (471916), HRP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals FAB47251H
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Bradykinin RB2/BDKRB2 Monoclonal antibody specifically detects Bradykinin RB2/BDKRB2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
Spezifikation
| Bradykinin RB2/BDKRB2 | |
| Monoclonal | |
| HRP | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF | |
| 471916 | |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF-ready | |
| B2 bradykinin receptor, B2R, BK2, BK-2, BK-2 receptor, BKR2, bradykinin receptor B2, BRB2, DKFZp686O088 | |
| NS0 mouse myeloma cell line transfected with human Bradykinin RB2/BDKRB2, Met1-Gln391, Accession # P30411 | |
| 0.1 mL | |
| GPCR | |
| 624 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering