Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bradykinin (1-7)
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
69.61 CHF - 208.17 CHF
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15427859
|
Thermo Scientific Chemicals
J66481.#0 |
5 mg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15437859
|
Thermo Scientific Chemicals
J66481.MB |
25 mg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
Bradykinin Fragment 1-7 is used in research on the specificity and kinetics of kininase(s). Bradykinin dilates blood vessels via the release of prostacyclin, nitric oxide, and Endothelium Derived Hyperpolarizing Factor. Bradykinin is a physiologically and pharmacologically active peptide of the kinin group of proteins, consisting of nine amino acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Nur für Forschungszwecke