Learn More
Brady™ BradyJet™ Vinyl-Etiketten mit vorgeschnittener Oberfläche
Artikelnummer. 16150491
Click to view available options
Dimensions (LxW):
3,35 x 2,17 in.
4,33 x 2,95 in.
6,10 x 4,13 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16150491
Marke: Brady™ 150032
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Brady™ BradyJet™ vorgestanzte Vinyletiketten eignen sich ideal für eine Vielzahl von Identifizierungsanwendungen.
  • Hergestellt aus Allzweck-Vinyl für den Einsatz in Innenräumen
  • Verfügt über einen speziell formulierten Decklack für verbesserte Haltbarkeit und Farbe
  • Speziell formulierte Beschichtung verbessert die Farben und das Aussehen des Etiketts
  • Getestet, um Kontakt mit Flüssigkeiten, Alkohol und Chemikalien sowie Fluoreszenz- und UV-Licht in Innenräumen zu halten
  • Die Beschichtung schützt den Druck vor Verschmutzen und rauen Bedingungen
  • Tintenstrahldrucker-fähige Etiketten für die Verwendung mit dem BradyJet™ J2000 Farbetikettendrucker
Spezifikation
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Beschichtung None
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Rolle
Material Vinyl
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Ink Jet
Produkttyp Label
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung von Rohren und Ventilen; Sicherheits- und Konformitätskennzeichnung; visuelle Kennzeichnung am Arbeitsplatz; Lagermarkierung; Kennzeichnung von Sperrmarkierungen; GHS- und Chemikalienetiketten; Lichtbogenetiketten
Zur Verwendung mit (Geräte) BradyJet™ J2000-Drucker
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40°C
Anzahl pro Packung 200 Labels/Bag
Menge 200/Rolle
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) − 40F bis 140 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis +60 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0.0053 in.
Dicke (metrisch) 0.135 mm
Dimensions (LxW) 6,10 x 4,13 in.
Länge (angloamerikanisch) 6.10 in.
Breite (angloamerikanisch) 4,13 in.
Breite (metrisch) 104.90 mm
Höhe (angloamerikanisch) 6.10 Zoll
Höhe (metrisch) 154.94 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,88 in. Beschriftung
Alternate Part Number J20-262-2595