Learn More
Brady™ BradyJet™ Vinyl-Etiketten mit vorgeschnittener Oberfläche
Click to view available options
Dimensions (LxW):
3,35 x 2,17 in.
4,33 x 2,95 in.
6,10 x 4,13 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Hergestellt aus Allzweck-Vinyl für den Einsatz in Innenräumen
- Verfügt über einen speziell formulierten Decklack für verbesserte Haltbarkeit und Farbe
- Speziell formulierte Beschichtung verbessert die Farben und das Aussehen des Etiketts
- Getestet, um Kontakt mit Flüssigkeiten, Alkohol und Chemikalien sowie Fluoreszenz- und UV-Licht in Innenräumen zu halten
- Die Beschichtung schützt den Druck vor Verschmutzen und rauen Bedingungen
- Tintenstrahldrucker-fähige Etiketten für die Verwendung mit dem BradyJet™ J2000 Farbetikettendrucker
Spezifikation
Spezifikation
| Klebstofftyp | Acryl, Permanent |
| Beschichtung | None |
| Farbe | Weiß |
| Ausführung | Matt |
| Format | Rolle |
| Material | Vinyl |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Ink Jet |
| Produkttyp | Label |
| Sterilität | Non-sterile |
| Mehr anzeigen |