Learn More
Brady™ BradyJet™ J5000 Repositionierbare Inkjet-Vinyletiketten
Artikelnummer. 17439212 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
100 ft. x 6 in.
100 ft. x 8 in.
100 ft. x 2,25 in.
100 ft. x 4 in.
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
17439212 100 ft. x 8 in. 1 Stück
17409212 100 ft. x 2,25 in. 1 Stück
17419212 100 ft. x 4 in. 1 Stück
17429212 100 ft. x 6 in. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17439212 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 151113
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    507.00 CHF
    430.31 CHF / 1 Stück
    Sparen 76.69 CHF
    15% Rabatt
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der spezielle und sichere Klebstoff dieses repositionierbaren Inkjet-Materials bleibt an Ort und Stelle, wenn Sie ihn brauchen, lässt sich aber sauber entfernen, ohne Klebstoffrückstände zu hinterlassen, was ihn ideal für 5S- und Inventaranwendungen macht
  • Langlebiges und flexibles Material, ideal für Bereiche, in denen die Kennzeichnung häufig geändert wird
  • Betriebstemperatur von -40 bis 60 °C (-40 bis 140 °F)
Spezifikation
Klebstofftyp Acryl, Abnehmbar
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Display Leer
Ausführung Matt
Format Kontinuierlich
Material Vinyl
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Tintenstrahl
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Temporäre Kennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) BradyJet™ J5000
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Anzahl pro Packung 1 Etikett/Beutel
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis +140 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis +60 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,01 in.
Dicke (metrisch) 0.254 mm
Abmessungen (L x B) 100 ft. x 8 in.
Länge (angloamerikanisch) 100 ft.
Länge (metrisch) 30.48 m
Breite (angloamerikanisch) 8 in.
Breite (metrisch) 203.20 mm
Alternate Part Number J50C-8000-2581