Learn More
Brady™ BradyJet™ J2000 Repositionierbare Inkjet-Vinyletiketten
Der spezielle und sichere Klebstoff dieses repositionierbaren Inkjet-Materials bleibt an Ort und Stelle, wenn Sie ihn brauchen, lässt sich aber sauber entfernen, ohne Klebstoffrückstände zu hinterlassen, was ihn ideal für 5S- und Inventaranwendungen macht
Marke:  Brady™ 151109
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17120451
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    394.00 CHF
    353.48 CHF / 1 Stück
    Sparen 40.52 CHF
    10% Rabatt
Verfügbar ab: 09-12-2026
Beschreibung
  • Langlebiges und flexibles Material, ideal für Bereiche, in denen die Kennzeichnung häufig geändert wird
  • Betriebstemperatur von -40 bis 60 °C (-40 bis 140 °F)
Spezifikation
Spezifikation
Acryl, Abnehmbar
Weiß
Kontinuierlich
Einseitig bedruckbar
Etikett
Temporäre Kennzeichnung
1
1 Etikett/Beutel
-40 °C bis +60 °C
0.254 mm
100 ft.
4 in.
J20C-4000-2581
Ohne
Matt
Vinyl
Tintenstrahl
Unsteril
BradyJet™ J2000
-40 °C
-40 bis +140 °F
0,01 in.
100 ft. x 4 in.
30.48 m
101.60 mm