Learn More
Brady™ BradyJet™ J2000 Repositionierbare Inkjet-Vinyletiketten
Der spezielle und sichere Klebstoff dieses repositionierbaren Inkjet-Materials bleibt an Ort und Stelle, wenn Sie ihn brauchen, lässt sich aber sauber entfernen, ohne Klebstoffrückstände zu hinterlassen, was ihn ideal für 5S- und Inventaranwendungen macht
Marke: Brady™ 151108
178.19 CHF gültig bis 2026-10-31
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "28026" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Langlebiges und flexibles Material, ideal für Bereiche, in denen die Kennzeichnung häufig geändert wird
- Betriebstemperatur von -40 bis 60 °C (-40 bis 140 °F)
Spezifikation
| Acryl, Abnehmbar | |
| Weiß | |
| Kontinuierlich | |
| Einseitig bedruckbar | |
| Etikett | |
| Temporäre Kennzeichnung | |
| 1 | |
| 1 Etikett/Beutel | |
| -40 °C bis +60 °C | |
| 0.254 mm | |
| 100 ft. | |
| 2,25 in. | |
| J20C-2250-2581 |
| Ohne | |
| Matt | |
| Vinyl | |
| Tintenstrahl | |
| Unsteril | |
| BradyJet™ J2000 | |
| -40 °C | |
| -40 bis +140 °F | |
| 0,01 in. | |
| 100 ft. x 2,25 in. | |
| 30.48 m | |
| 57.15 mm |