Learn More
Brady™ BradyJet J2000 Farbetikettendrucker für die EU
Der BradyJet J2000 Farbetikettendrucker ist ein praktischer und anwenderfreundlicher Farbtintenstrahl-Etikettendrucker, der zuverlässige, hochauflösende Schilder, Etiketten für Einrichtungen und Laborproben drucken kann.
Marke: Brady™ 150159
1619.75 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21918" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 3.17500kg
Beschreibung
Der Brady™ BradyJet J2000 Farbetikettendrucker eignet sich hervorragend für eine Vielzahl von Branchen, vom Labor bis zu Sicherheit und viele andere mehr.
- Dank des kompakten Designs passt er in enge Räume
- Bei Bedarf erstellt die mittelvolumige Tintenstrahllösung in einem einzigen Durchlauf Farbetiketten in Fotoqualität
- Mehr Farboptionen als je zuvor – bis zu 16 Millionen
- Kundenspezifische Identifikation ohne die hohen Kosten für ausgelagerte Druckvorgänge
- Wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst von Brady™, um einen kostenlosen Telefontermin zu vereinbaren
Spezifikation
Tintenstrahl | |
264 mm | |
180 mm | |
389 mm | |
Unsteril | |
J2000-Drucker, EU-Netzkabel mit AC-Adapter, USB-Kabel, Kurzanleitung, Tintenpatrone, Materialrolle für die Ausrichtung des Druckkopfs, USB-Stick mit Treibern und Handbüchern, Brady™ Workstation Basic Suite | |
J2000. | |
4800 dpi | |
Windows™ 7, Windows™ 8, Windows™ 10 | |
7 lb. | |
Barcodeetiketten, Kennzeichnung im elektrischen Bereich, Laborkennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung, Gefahrenkennzeichnung | |
110/240 V |
10,4 in. | |
7 in. | |
15,3 in. | |
Nicht autoklavierbar | |
Mehrfarbig | |
Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Deutsch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Spanisch | |
63,5 mm/s | |
USB | |
15°bis 32 °C | |
3,2 kg | |
1 Jahr |