Learn More
Brady™ BradyGrip™ bedruckbare Klettband-Etiketten mit VELCRO™ Brand Klettband für M710 und BMP71
Click to view available options
Dimensions (LxW):
20 ft. x 0,25 in.
20 ft. x 0,5 in.
20 ft. x 0,75 in.
20 ft. x 1 in.
20 ft. x 1,5 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Verwenden Sie für die Leitungs- und Kabelkennzeichnung das BradyGrip™ bedruckbare Klettband, ein exklusives bedruckbares und selbsthaftendes Material, das sich einfach anbringen, ablösen und neu positionieren lässt.
- Vorderseite ist bedruckbar, Rückseite besteht aus kleinen Haken, die wie ein Klettverschluss funktionieren
- Lässt sich zur einfachen Kennzeichnung von Leitungen und Kabeln an VELCRO™ Brand ONE-WRAP™ befestigen
- Verursacht im Gegensatz zu Nylon-Kabelbindern keine Schäden an Leitungen und Kabeln
- Maximieren Sie Ihre Betriebszeit dank einer schnelleren, bedruckbaren Kennzeichnung für Kabelbündel.
- Das VELCRO™ Brand ONE-WRAP™ Produkt ist nicht im Lieferumfang enthalten.VELCRO™ und ONE-WRAP™ sind eingetragene Marken von Velcro IP Holdings LLC. Genehmigte Verwendung.Für das Bedrucken dieses Materials wird ein Farbband benötigt. Verwenden Sie die Teilenummer M7-R6000/M71-R6000.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Klebstofftyp | Non-adhesive |
| Beschichtung | Ohne |
| Farbe | Weiß |
| Ausführung | Matt |
| Format | Kontinuierlich |
| Material | Polyester |
| Printable Sides | Einseitig bedruckbar |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Produkttyp | Etiketten |
| Mehr anzeigen |